Merck
603287
Sigma-Aldrich
Acetylsalicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Aspirin-(carboxyl-13C)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC8H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
mp
134-136 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F
Lobbanási pont (C)
250 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)