Merck
597481
Sigma-Aldrich
3,5-Diphenylpyrazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
mp
199-203 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)