Fontos dokumentumok
MVFCN1225
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, glass fiber membrane
pore size 1.2 μm, non-sterile
Szinonimák:
96-Well Glass Fiber Plate, Glass Fiber 96-Well Plate, MultiScreen Glass Plate
About This Item
UNSPSC kód:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
Minőségi szint
leírás
Opaque, Non-Sterile, with Glass Fiber membrane, 1.2 µm pore size, 25 plates, Polypropylene device
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
MultiScreen®
Jellemzők
lid: no
gyártó/kereskedő neve
MultiScreen®
parameter
2 mL sample volume (per well)
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
H
47.2 mm
Hosszúság
127.8 mm
Szélesség
85.6 mm
szűrőfelület
0.23 cm2
lemezméret
96 wells
lyuk maximum térfogat
2 mL
hasznos térfogat
0.1-2 mL
pórusméret
1.2 μm pore size
alkalmazás(ok)
sample preparation
kötéstípus
high binding surface
kiszállítva
ambient
Általános leírás
  • MultiScreen® 96 well high volume filter plates with 1.2 μm Glass Fiber C (GFC) membrane offers superior vacuum filtration and filtrate collection.
  • Plates are chemically resistant to both aqueous and organic solutions.
  • Uniquely designed and are fully automation-compatible.
Alkalmazás
  • Lysate clearing
  • Viscous sample filtration
  • Environmental testing
  • DNA sample preparation bind-wash-elute applications
Jogi információk
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Related Content
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.