Merck
592471
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Szinonimák:
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
190-192 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)