Merck
591424
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2[CH(OH)]313CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-ZRXDASGMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)