Merck
605522
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
D-Glucitol-2-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H14O6
Molekulatömeg:
183.16
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
optikai aktivitás
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)