Merck
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N monohydrate
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2-13C,15N monohydrate, L-Leucine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)