Merck
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Szinonimák:
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)