Merck
574694
Sigma-Aldrich
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17BO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
206-210 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)