Merck
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
About This Item
Lineáris képlet:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
átmeneti hőmérséklet
Tm (DSC) 108 °C (onset)
oldhatóság
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
Általános leírás
Chromophore monomer ~15 mol %.
Alkalmazás
NLO polymer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)