Merck
173029
Sigma-Aldrich
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
98%
Szinonimák:
Bis(carboxymethyl) trithiocarbonate, Di(carboxymethyl) trithiocarbonate, Trithiocarbodiglycolic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO2CCH2S)2CS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
Forma
solid
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox