Merck
674621
Sigma-Aldrich
Indole-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D7N
Molekulatömeg:
124.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
51-54 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2n([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIKJAQJRHWYJAI-HOSXNMPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Takaomi Yaguchi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 81(11), 2071-2078 (2017-09-28)
It has been reported that treatment with yeast cell wall extract (YCWE) induces PDF1 and PR-1 gene expression; these transcripts are important markers of plant disease resistance, though the detailed signaling mechanisms that induce these defense responses are still unknown.