Merck
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
Szinonimák:
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2(CH2)14CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
bp
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)