Merck
684511
Sigma-Aldrich
Methyl 16-bromohexadecanoate
97%
Szinonimák:
16-bromohexadecanoic acid, methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H33BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
30-34 °C
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H33BrO2/c1-20-17(19)15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYTQDEJMRYPSHE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Omega-functionalized long chain protected carboxylic acid. Utility: building block for self-assembled monolayer molecules.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mukesh K Pandey et al.
Nuclear medicine and biology, 80-81, 13-23 (2019-11-24)
The objectives of the present work were to optimize and validate the synthesis and stability of 14(R,S)-[18F]fluoro-6-thia-heptadecanoic acid ([18F]FTHA) and 16-[18F]fluoro-4-thia-palmitic acid ([18F]FTP) under cGMP conditions for clinical applications. Benzyl-14-(R,S)-tosyloxy-6-thiaheptadecanoate and methyl 16-bromo-4-thia-palmitate were used as precursors for the synthesis
Shane Pawsey et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(14), 4174-4184 (2003-04-03)
The structures formed by the adsorption of carboxyalkylphosphonic acids on metal oxides were investigated by (1)H fast magic angle spinning (MAS), heteronuclear correlation (HETCOR), and (1)H double-quantum (DQ) MAS solid-state NMR experiments. The diacids HO(2)C(CH(2))(n)PO(3)H(2) (n = 2, 3, 11