Merck
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CF3OC6H4CH2MgBr
Molekulatömeg:
279.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)