Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D −5.0°, neat
törésmutató
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)