Merck
393002
Sigma-Aldrich
Coumarin 334
Dye content 99 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 99%
mp
181-184 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
λmax
452 nm
ε (extinkciós együttható)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Suitable as a laser dye
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sagar Satpathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand