Merck
512834
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
95-99 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Copper-mediated trifluoromethylation
  • Copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water
  • Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions
  • HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
  • Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)