Merck
542822
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
Szinonimák:
N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
125-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
oxime
SMILES string
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime (N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine) may be used to synthesize 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole, a potential anticancer agent.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Han-Zhong Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5215-5223 (2005-08-05)
We have identified 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole (1d) as a novel apoptosis inducer through our caspase- and cell-based high-throughput screening assay. Compound 1d has good activity against several breast and colorectal cancer cell lines but is inactive against several other cancer cell lines.