Merck
541060
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
77-81 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate, also known as ethyl gentisate, is an aromatic ester. It can be synthesized from 2,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.
Alkalmazás
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate may be used for developing fourth generation acid dendrons.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)