Merck
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
Szinonimák:
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
mp
84-88 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)