Merck
535435
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
"100%", ≥99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.07
Beilstein:
1733278
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.96 atom % D
Teszt
≥100%
Forma
liquid
solution
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.025% water
water
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Általános leírás
Methanol-d4 (CD3OD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.
Alkalmazás
Methanol-d4 may be used as a solvent to analyze the rate of exchange of methoxyl group in camphor and norcamphor dimethyl ketals.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports