Merck
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Szinonimák:
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)