Merck
387738
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylacetamide
99%
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH2CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
176-178 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Owino et al.
Journal of chromatographic science, 29(10), 450-456 (1991-10-01)
The diode array multichannel detector is used to acquire spectral information at specified intervals in the elution profile of atenolol and its related impurities for post-chromatographic data analysis. The applicability of a number of peak homogeneity testing methods, including spectral
Gerd Sigmund et al.
Drug testing and analysis, 7(11-12), 1057-1062 (2015-10-21)
2-Phenylethanamine (phenethylamine, PEA) represents the core structure of numerous drugs with stimulant-like properties and is explicitly featured as so-called specified substance on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List. Due to its natural occurrence in humans as well as its