Merck
533785
Sigma-Aldrich
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Tolan-d10
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5C≡CC6D5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
170 °C/19 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)