Merck
747513
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC6D3H5N2O
Molekulatömeg:
140.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
Általános leírás
N-Methyl nicotinamide is a metabolite of nicotinic acid which is found in human plasma and is a potent anti-inflammatory agent.
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide is an isotope of vitamin B3 wherein all the three protons and the carbon atom of the N-methyl group are replaced by deuterium and 13C6 isotope, respectively.
Alkalmazás
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Topical application of 1-methylnicotinamide in the treatment of rosacea: a pilot study
Wozniacka A, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 30(6), 632-635 (2005)