Fontos dokumentumok
527858
Sigma-Aldrich
Aldolase Antibody 84G3, murine catalytic monoclonal antibody
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.22
application:
citations:
2
antitest terméktípus
primary antibodies
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Novel biocatalyst for aldol condensation, especially for the re-facial addition of aliphatic ketones to aldehydes. Antibody 84G3 catalyzes aldol, crossed aldol, retroaldol, decarboxylation of β-keto acids, self aldol, and Robinson annulations.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 38(24), 3738-3741 (2000-01-29)
Nine efficient aldolase antibodies were generated by using hapten 1. This hapten unites reactive immunization and the transition state analogue approach in a single molecule. Characterization of two of these antibodies reveals that they are highly proficient (up to 1000-fold
S C Sinha et al.
Organic letters, 1(10), 1623-1626 (2000-06-03)
[formula: see text] Three monoclonal aldolase antibodies, generated against a beta-diketone hapten by reactive immunization, catalyzed rapid and highly enantioselective retro-aldol reactions of ent-8a-k, providing optically pure 8a-k by kinetic resolution. Compounds (+/-)-8a, (+/-)-8g, and (+/-)-8k have been resolved in