Merck
523151
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(NO2)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
mp
104-108 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAFSVELFSYQXOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of a conjugated polymer with stable radicals in the side groups.
Swoboda P, et al.
Macromolecules, 28(12), 4255-4259 (1995)
Chunyan Du et al.
The Journal of organic chemistry, 74(19), 7322-7327 (2009-08-29)
Two asymmetrically substituted dicyanovinyl heterotetracenes are synthesized and characterized. Single-crystal X-ray diffractions indicate both intermolecular hydrogen bonds and pi-stacking existing in the solid-state structures. The solvatochromic behaviors of the two heterotetracenes were investigated in a variety of solvents. Both experimental
Jian-Bo Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(5), 744-746 (2011-11-29)
A novel fluorescent probe for gold ions (Au(3+)/Au(+)) is reported through blocking photoinduced electron transfer, in which a boron dipyrromethene (Bodipy) derivative reveals high selectivity and sensitivity in a gold-catalyzed intramolecular hydroamination, and is successfully applied to fluorescence imaging of