Merck
709824
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4BrFO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
mp
43-47 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)