Merck
522554
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Szinonimák:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2O
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,14H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLROJECCXBBKPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Synthesis of indolo-fused heterocyclic inhibitors of polymerase enzyme of hepatitis C
  • Studies of pi-interactions, electronic structure and transient UV absorption of subphthalocyanine-borate-bridged ferrocene-fullerene conjugates
  • Synthesis of subphthalocyanine and fused-ring nicotine derivatives
  • Suzuki-Miyaura coupling-triflation sequence, reduction and salt formation for synthesis of hydroxylated oligoarene phosphines
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)