Merck
305499
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
97%
Szinonimák:
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
Na3AlF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
sűrűség
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Lungs,Skeleton
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult