Fontos dokumentumok
49920
Glycerol formal
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,3(or 2,3)-O-Methylene-1,2,3-propanetriol
Teszt
≥98.0% (GC)
tartalmaz
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
összetétel
5-hydroxy-1,3-dioxane, ~60%
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, ~40%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
192-193 °C (lit.)
sűrűség
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?