Merck
492671
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C tripalmitate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
808.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
mp
64-66 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)