Merck
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C4H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.14
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
tömegeltolódás
M+2
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)