Merck
588318
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Szinonimák:
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH2)10CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-11--9 °C (lit.)
sűrűség
1.050 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)