Merck
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C17O2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
20 atom % 17O
Minőségi szint
molekulatömeg
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
törésmutató
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)