Merck
487791
Sigma-Aldrich
Acetic acid-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C18O2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % 18O
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.116 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
CC([18OH])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+2,4+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-NUQCWPJISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)