Merck
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Szinonimák:
2-Propanone-18O
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C18OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
90 atom % 18O
Forma
liquid
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)