Merck
602949
Sigma-Aldrich
Water-17O
20-24.9 atom % 17O
Szinonimák:
17O Labeled water
About This Item
Lineáris képlet:
H217O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
19.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
50202301
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
20-24.9 atom % 17O
molekulatömeg
18.22 by atom % calculation (at 20 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C
térfogatsúly
1.01
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Általános leírás
(Normalized with respect to hydrogen)
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)