Merck
489751
Sigma-Aldrich
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H415N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
256 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jan-Bernd Hövener et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(35), 11140-11162 (2018-02-28)
Magnetic resonance (MR) is one of the most versatile and useful physical effects used for human imaging, chemical analysis, and the elucidation of molecular structures. However, its full potential is rarely used, because only a small fraction of the nuclear