Merck
490318
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-malonic acid
98 atom % D
Szinonimák:
2-(Methyl-d3)propanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
134-136 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)