Merck
348481
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
10 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled KNO3
About This Item
Lineáris képlet:
K15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
10 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
sűrűség
2.132 g/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)