Merck
74867
Supelco
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,2-Dichlorovinyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D6HCl2O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥95.0 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
Dichlorvos-(dimethyl-d6) is an isotope labeled analog of the organophosphate insecticide dichlorvos, wherein the dimethoxy protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Semiconductor-sensitized photodegradation of dichlorvos in water using TiO2 and ZnO as catalysts
Evgenidou E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 59(1-2), 81-89 (2005)