Merck
693510
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Gadolinium germanium silicide
About This Item
Lineáris képlet:
Gd5Ge2Si2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
987.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99% trace metals basis
form
powder and chunks
összetétel
Gadolinium, 79.5 wt. %
Germanium, 14.8 wt. %
Silicon, 5.7 wt. %
mp
1675 °C
sűrűség
5.7 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This material is used for research in the area of magnetic refrigeration. Alloy with a giant magnetocaloric effect.
Fizikai tulajdonságok
Curie Temperature: ~270 K
Jogi információk
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.