Merck
483397
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl isocyanate
≥90%
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
sűrűség
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCN=C=O
InChI
1S/C3H4BrNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLHTVZLEHOQZBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michaël Bosco et al.
Methods (San Diego, Calif.), 180, 69-78 (2020-06-09)
We present herein the synthesis of biotin-functionalized polymers (BNAPols) that have been developed for the fixation of membrane proteins (MPs) onto surfaces. BNAPols were synthesized by free-radical polymerization of a tris(hydroxymethyl)acrylamidomethane (THAM)-derived amphiphilic monomer in the presence of a thiol-based
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic