Merck
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)