Merck
15563
Sigma-Aldrich
Boc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Nα-Boc-Nδ-trityl-L-glutamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H32N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
488.57
Beilstein:
4340082
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)