Merck
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
6LiOD · D2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % 6Li
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
tömegeltolódás
M+1
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)