Merck
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
210-217 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)