Fontos dokumentumok
60080
Potassium borohydride
purum, ≥97.0% (RT)
Szinonimák:
Potassium tetrahydroborate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (RT)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
- As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
- To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?